Learn More
Cartouche d’extraction en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 15507730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
26 mm
36 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
15507730 26 mm 10 pièces
15517730 36 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15507730 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3840/02M
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cartouche d’extraction en verre borosilicaté Pyrex™ est très résistante aux attaques chimiques.
  • Verre borosilicaté avec disque en verre fritté pour supporter l’échantillon solide
  • Utile pour les applications chimiques où il est nécessaire de peser la matière extraite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 26 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Utile pour les applications chimiques où il est nécessaire de peser la matière extraite
Qualité Porosité 1
Comprend Disque en verre fritté
Longueur (métrique) 95 mm
Type de produit Cartouche d’extraction pour filtre