Learn More
Dessiccateur à vide en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 11975869
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11975869 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975869 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1594/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    308.91€ / 1 pièces
    Économisez 326.09€
    51% de réduction
En stock
Conçu pour une utilisation sous vide.
  • Conçu pour une utilisation sous vide
  • Structure robuste en verre borosilicaté
  • Brides en verre rodé
  • Le couvercle est équipé d’une prise 24/29 pour les robinets d’arrêt du dessiccateur
  • Choix entre deux tailles : pour accueillir des plaques de 150 mm ou 200 mm de diamètre
  • Les plaques sont positionnées sur un rebord interne à l’intérieur de la base
  • Accessoires disponibles : plaque perforée métallique et robinet d’arrêt en verre / PTFE Rotaflo™
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Dessiccateur complet
Dimensions 24/29
Hauteur (métrique) 85 mm
Diamètre (métrique) Tube interne Bride : 170 mm