Learn More
Couvercle du dessiccateur à vide en verre borosilicaté Pyrex™
Descripción
Conçu pour une utilisation sous vide.
- Conçu pour une utilisation sous vide
- Structure robuste en verre borosilicaté
- Brides en verre rodé
- Le couvercle est équipé d’une prise 24/29 pour les robinets d’arrêt du dessiccateur
- Peut accueillir des plaques de 200 mm de diamètre
- Les plaques sont positionnées sur un rebord interne à l’intérieur de la base
- Accessoires disponibles : plaque perforée métallique et robinet d’arrêt en verre / PTFE Rotaflo™
Especificaciones
Especificaciones
| Diamètre (métrique) externe | 220 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateurs à vide |
| Type de produit | Couvercle pour dessiccateur à vide |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?