Learn More
Verre de montre en verre borosilicaté Pyrex™
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur.Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés.Les bords polis au feu réduisent les risques d’ébrèchemen
- Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
- Bords polis au feu pour réduire l’écaillage et la casse
Specifications
Specifications
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Arrondi |
| Type | Verre de montre |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés |
| Finition intérieure | Poli |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |