Learn More
Verre de montre en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10651651
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10651651 125 mm 10 pièces
10468370 100 mm 10 pièces
10315100 150 mm 10 pièces
10101780 250 mm 10 pièces
10706071 50 mm 10 pièces
10681101 40 mm 10 pièces
10706261 60 mm 10 pièces
11926288 80 mm 10 pièces
11393444 80 mm 1 pièce
13481829 200 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10651651 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1060/18D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et pour couvrir les béchers chauffés. Les bords polis au feu réduisent l’écaillage et la casse.
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur.Les verres de montre en verre borosilicaté Pyrex™ sont utilisés pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés.Les bords polis au feu réduisent les risques d’ébrèchemen
  • Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
  • En verre borosilicaté Pyrex™ résistant à la chaleur
  • Bords polis au feu pour réduire l’écaillage et la casse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Verre borosilicaté
Forme Arrondi
Type Verre de montre
À utiliser avec (application) Pour les travaux d’évaporation et le recouvrement de béchers chauffés
Finition intérieure Poli
Diamètre (métrique) 125 mm