Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Product Code. 11932619
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Hauteur (métrique):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diamètre (métrique) externe:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Unit Size:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Unit Size
11932619 100 ml 110 mm 64 mm 10 pièces
10755722 500 ml 175 mm 105 mm 10 pièces
12039012 250 ml 140 mm 85 mm 10 pièces
12049012 1000 ml 220 mm 131 mm 10 pièces
12529125 2000 ml 275 mm 153 mm 10 pièces
10389789 50 ml 85 mm 48 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11932619 Supplier Pyrex Supplier No. 1140/04D
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ avec des graduations en émail blanc.
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
  • Conforme à la norme DIN ISO 24450
  • Modèle Erlenmeyer
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
  • Excellente performance thermique
  • Haute résistance aux attaques chimiques
  • Graduations en émail et pastille de marquage blanches
  • Graduations selon la capacité
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Specifica
Certifications/Conformité ISO 24450, DIN 12385
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 110 mm
Comprend Graduations approximatives
Forme Conique
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 64 mm
Taille du bouchon 29
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.