Learn More
Flacon Erlenmeyer à col large Pyrex™
Description
Fabriqué en verre borosilicaté PyrexTM avec graduations émaillées blanches.
- Conforme à la norme DIN ISO 24450
- Modèle Erlenmeyer
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™
- Excellente performance thermique
- Haute résistance aux attaques chimiques
- Graduations en émail et pastille de marquage blanches
- Graduations selon la capacité
- Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 24450, DIN 12385 |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Verre Pyrex |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 275 mm |
| Comprend | Graduations approximatives |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 153 mm |
| Afficher plus |