Learn More
Flacon d’ébullition à fond plat à col large en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 10427230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
30 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10427230 250 ml 10 pièces
12539095 500 ml 10 pièces
12549095 1000 ml 10 pièces
12423431 2000 ml 10 pièces
15547660 50 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10427230 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1080/08D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Conformes à la norme ISO 24450
  • Avec col large pour faciliter l’ajout d’échantillons solides, etc.
  • Base plate pour une utilisation à la verticale sur paillasses, plaques chauffantes, etc.
  • En verre Pyrex™ pour une résistance élevée aux chocs thermiques
  • Excellente durabilité chimique pour une performance sans contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 24450
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 140 mm