Learn More
Pyrex™ Flacons ronds en verre borosilicaté à col large
Code produit 11333504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3 500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11333504 25 ml 10 pièces
11343504 50 ml 10 pièces
11353504 100 ml 10 pièces
15757927 150 ml 10 pièces
11363504 250 ml 10 pièces
11373504 500 ml 10 pièces
11383504 1000 ml 10 pièces
11393504 2000 ml 10 pièces
15777927 3 500 ml 1 pièce
11303514 5000 ml 1 pièce
11313514 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11333504 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1517/01
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté résistant à la température et aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 479. Pyrex™ Les flacons ronds à col large en verre borosilicate sont dotés d'épaules inclinées pour un versement en douceur. Les graduations blanches et les zones de marquage facilitent l'évaluation du volume.
  • Flacons fournis sans bouchon ni bague anti-goutte
  • Épaulements inclinés pour une action de versement facilitée
  • Graduations et pastille de marquage blanches
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
  • Conforme aux ISO 4796
  • Munis d’un code de traçabilité permettant de télécharger un certificat de lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 25 ml
Capacité (impériale) 0,8 oz.
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 1,4 in
À utiliser avec (application) Idéal pour le mélange et le stockage des milieux de culture
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10 Pk.
Filetage (métrique) GL 25
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Non
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 2,8 in
Taille du bouchon 25 mm
Diamètre (métrique) 36 mm