Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ de classe A avec bouchon en polyéthylène
Code produit 15333534
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15333534 10 ml 2 pièces
15717957 500 ml 10 pièces
15737947 25 ml 10 pièces
15737957 1 000 ml 10 pièces
15757947 50 ml 2 pièces
15757957 2 000 ml 1 pièce
15777947 100 ml 2 pièces
15797947 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15333534 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3212/04
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Munie d’un code de lot permettant de télécharger un certificat de lot
  • En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques
  • Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée
  • Fournie avec bouchon en polyéthylène
  • Pied hexagonal robuste en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de base Hexagonale
Type Bouteille graduée
Matériau Verre
Certifications/Conformité ISO 4788
Classe A
Capacité (métrique) 10 ml
Hauteur (métrique) 159 mm
Comprend Bouchon en PE
Numéro de bouchon 10/19
Matériau du bouchon Polyéthylène