Learn More
Pyrex™ Éprouvette en verre Pyrex™ certifiée classe A avec bouchon en polyéthylène
Description
- Conformes à la norme ISO 4788
- Étalonnée selon des tolérances de classe A
- Testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact contenu à 5 points sur la balance
- Certifiée conforme “H”
- Imprimée avec numéro de série individuel pour le certificat de lot
- En verre borosilicaté Pyrex résistant aux produits chimiques et en verre hexagonal
- Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée
- Fournie avec bouchon en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Classe | Classe A |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Hauteur (métrique) | 193 mm |
| Comprend | Bouchon en PE |
| Numéro de bouchon | 14/23 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de base | Hexagonale |
| Type de produit | Bouteille graduée |