Learn More
Corning™ Cylindres de clonage PYREX™
Code produit 11987595 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
8 mm
10 mm
Hauteur (métrique):
8 mm
10 mm
Conditionnement:
125 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11987595 8 mm 8 mm -
11977595 6 mm 8 mm 125 pièces
12700668 6 mm 8 mm 125 pièces
11997595 10 mm 10 mm 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11987595 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 31668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.50€
    91.08€ / 125 pièces
    Économisez 6.42€
    6% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Créez des cellules identiques en entourant une cellule unique ou un groupe de cellules
Clonez une seule cellule ou un groupe de cellules en les entourant avec cette éprouvette en verre. Trempez l’extrémité de l’éprouvette dans une graisse en silicone stérile avant d’appuyer sur le fond d’un flacon de culture pour créer un puits isolé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) 8 mm
Hauteur (métrique) 8 mm
Stérilité Non stérile
Diamètre (impériale) 0,31 in
Type de produit Cylindre de clonage
Hauteur (impériale) 0,31 in