Learn More
Bouchon pour flacon de culture PYREX™
Description
- Deux types de bouchon : aluminium anodisé, PP à deux positions
- Convient à l’autoclavage
Specifications
Specifications
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Nb par paquet | 10 |
| Autoclavable | Autoclavable |