Learn More
Bouchon pour flacon de culture PYREX™
Code produit 12687266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du bouchon:
Aluminium
Polypropylène
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du bouchon Conditionnement
12687266 Aluminium 10 pièces
12524917 Polypropylène 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12687266 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.70€
    205.21€ / 10 pièces
    Économisez 16.49€
    7% de réduction
Expédition estimée: 26-01-2027
Pour une utilisation avec les flacons de culture 1135, les flacons Fernbach 1138/10 et les flacons à baffles 1141.
  • Deux types de bouchon : aluminium anodisé, PP à deux positions
  • Convient à l’autoclavage
Spécification
Matériau du bouchon Aluminium
Nb par paquet 10