Learn More
Tubes à centrifuger cylindriques Pyrex™
Description
- Type cylindrique, base circulaire
- Distribution uniforme du verre dans la paroi et la base pour une meilleure résistance
- En verre Pyrex™ résistant aux produits chimiques
- Peut être centrifugé à des valeurs de FCR allant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nb par paquet | 40 |
| Forme | Cylindrique |
| Longueur (métrique) | 90 mm |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| FCR max. | 3000 x g |