Learn More
Entonnoir de microfiltration Pyrex™ avec disque fritté
Description
- Disque fritté de 15 mm de diamètre
- Idéal pour la filtration de petites quantités de matériau
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 8 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
| Matériau | Verre Pyrex, Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 135 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le filtrage de petites quantités de matériau |
| Diamètre (métrique) du disque | 15mm |
| Comprend | Disque en verre fritté |
| Longueur (métrique) du tube | 40mm |
| Porosité | 2 |
| Type de produit | Entonnoir à filtre Micro |