Learn More
Entonnoir compte-goutte gradué Pyrex™ avec clé en verre
Code produit 12433481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12433481 50 ml -
11333684 1 000 ml 1 pièce
11313684 250 ml 1 pièce
11323684 500 ml 1 pièce
11303684 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12433481 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3590/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45€
    107.59€ / 1 pièces
    Économisez 6.86€
    5% de réduction
En stock
Utilisé pour le transfert de liquides.
  • Conforme à la norme ISO 4800, type 4
  • Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
  • Double échelle graduée indiquant le volume approximatif contenu / distribué
  • Graduations en émail blanc
  • Avec clé en verre interchangeable
  • Fourni avec bouchon en verre
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduée Oui
Graduations 1 ml
Type de produit Entonnoir compte-gouttes