Learn More
Robinet d’arrêt de dessiccateur Pyrex™
Code produit 11975899
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateurs à vide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11975899 Dessiccateurs à vide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11975899 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1612/03
Expédition estimée: 01-02-2027
À utiliser avec les dessiccateurs à vide Pyrex™
À utiliser avec les dessiccateurs à vide Pyrex™
  • Avec robinet d’arrêt Rotaflo™ pour l’étanchéité sous vide
  • Contient une clé en PTFE et un cône en verre rodé 24/29 pour les couvercles du dessiccateur
Spécification
Type de produit Robinet d’arrêt de dessiccateur
À utiliser avec (équipement) Dessiccateurs à vide