Learn More
Plaques de dessiccation Pyrex™
Code produit 11859932
Change view
Click to view available options
Description:
Taille de la plaque : 150 mm
Taille de la plaque : 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
100mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
11859932 Taille de la plaque : 150 mm 100mL
11955879 Taille de la plaque : 200 mm 1 pièce
11945879 Taille de la plaque : 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11859932 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 7510B
Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
  • Pour une utilisation avec des dessiccateurs à vide et non à vide Pyrex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Taille de la plaque : 150 mm
Matériau Métal
À utiliser avec (équipement) Dessiccateur à vide et sans vide Pyrex