Learn More
Corning™ PYREX™ Tubes sérologiques jetables en verre dans un emballage avec bouchon rabattable, stériles, bouchés
Code produit 10662234 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
10 ml
Conditionnement:
400 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10662234 10 ml 400 pièces
10048662 5 ml 400 pièces
10652234 1 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662234 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7078D10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes jetables sont étalonnées pour délivrer un volume donné avec soufflage. Conditionnés dans une boîte à couvercle pour maintenir les pipettes en rack.
Ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage. Les pipettes sont conditionnées dans une boîte à couvercle pour les maintenir en rack. Ces boîtes de pipettes sont scellées dans des sachets en PE pour garantir la stérilité. Le code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon d’aspirateur Oui
Calibré Oui
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Longueur (impériale) 11,8 in
Graduations négatives 2 ml
Type de pointe Rond
Volume (impérial) 0,33 oz.
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Usage unique