Learn More
Corning™ PYREX™ Pipettes sérologiques en verre jetables, stériles
Code produit 10150163 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
Graduations:
0,01 mL
0.01 ml
0,1 mL
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange
Vert
Graduations négatives:
0,2 ml
1 ml
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
120 pièces
250 pièces
700 pièces
720 pièces
960 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Couleur Graduations négatives unitSize
10150163 1 ml 0,1 mL Jaune 0,2 ml 1000 pièces
10242513 2 ml 0,01 mL Vert 0,2 ml 700 pièces
10353423 1 ml 0.01 ml Jaune 0,2 ml 1000 pièces
11986978 1 ml 0.01 ml Jaune 0,2 ml 250 pièces
11303755 5 ml 0,1 mL Bleu 1 ml 960 pièces
13053093 10 mL 0,1 mL Orange 2 mL 120 pièces
10588593 10 mL 0,1 mL Orange 2 mL 720 pièces
11926988 10 mL 0,1 mL Orange 2 mL 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10150163 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 70781N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    373.73€ / 1000 pièces
    Économisez 26.27€
    6% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conditionnement pensé de façon à accéder facilement à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Les pipettes sérologiques en verre jetables Corning™ Pyrex™ disposent de longues pointes coniques fines qui facilitent et accélè
Conçues pour les plus grands volumes, ces pipettes sont étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage et sont conditionnées pour permettre un accès facile à plusieurs pipettes à la fois sans contaminer toute la boîte. Semblables à la réf. 7077, à l’exception de l’emballage multiple en sachets en plastique. Le nouveau code couleur ISO est imprimé directement sur la bande déchirable pour une identification facile par taille. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Emballage multiple en sacs en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Calibré Yes
Étalonnage To Deliver
Certifications/Conformité ASTM E714
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Serological, Measuring Procedures
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Longueur (impériale) 11,41 in
Graduations négatives 0,2 ml
Quantité 250/Pk. (1000/Cs.)
Type de pointe Rond
Type d’emballage Multi-pack
Volume (impérial) 0,03 oz.
Couleur Jaune
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 290 mm
Type Pipette sérologique
Jetable Single-use