Learn More
Corning™ PYREX™ Pipettes sérologiques en verre stériles, emballées individuellement et à usage unique
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Ces pipettes, étalonnées “pour délivrer un volume donné” avec soufflage, présentent des pointes coniques longues et minces pour faciliter et accélérer le pipetage. Toutes les pipettes ont des graduations négatives et des pointes polies au feu pour des débits uniformes sans bavure. Les emballages Steri-ViewTM à ouverture facile (papier d’un côté, plastique de l’autre côté) ont des formats à code couleur imprimés directement sur le papier pour faciliter l’identification par format. Couleurs conformes aux normes ISO. Référence : ASTM E-714.
Ne pas pipeter avec la bouche. Nous vous suggérons d’utiliser un dispositif de pipetage mécanique.
Informations sur la commande
Conditionnées individuellement dans des emballages Steri-View™ à ouverture facile ou dans des emballages multiples en sacs en plastique.
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | ASTM E714 |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pipettes sérologiques |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Type de graduation | Diplômes négatifs, |
| Afficher plus |