Learn More
Entonnoir gradué en verre égaliseur Pyrex™ avec clé en PTFE
Description
- Conforme à la norme ISO 4800, type 4
- Avec clé interchangeable en PTFE pour des performances sans graisse
- Double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Tige intégrée au cône pour une installation simple sur les montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
- Fourni avec un bouchon en verre creux
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduée | Oui |
| Type de produit | Tubulure d’équilibre de pression |