Learn More
Corning™ Flacons PYREX™ avec bouchons coniques standards à tête cylindrique
GREENER_CHOICE
Code produit 15154062
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Matériau:
Verre Pyrex
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau unitSize
15154062 250 ml Verre Pyrex 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15154062 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3455436
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cols étroits.
Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à afficher une capacité approximative. Les flacons de 25 ml, 50 ml et 125 ml sont satisfaisants pour une utilisation comme flacon de pesée.
Pour le bouchon uniquement, voir n° Réf. 7650.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 3,18 in
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre Pyrex
Plage de graduations 50 à 200 ml
Graduations 25 ml
Hauteur (impériale) 6,73 po
Hauteur (métrique) 17 cm
Type de goulot Col étroit
Nbre par carton 12/carton
Nb par paquet 6/boîte
Surface d’écriture Oui
Jetable Non
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Tête cylindrique
Diamètre (métrique) externe 81 mm
Taille du bouchon 27