Learn More
Corning™ PYREX™ Fiole Erlenmeyer en verre épais à col étroit
Code produit 11941516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Comprend:
Bouchon
Sans bouchon
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
11941516 125 ml Sans bouchon 12 pièces
12580056 25 ml Sans bouchon 12 pièces
12623072 10 ml Sans bouchon -
12599995 50 ml Sans bouchon 12 pièces
10537860 1000 ml Sans bouchon 1 pièce
11931516 500 ml Sans bouchon 6 pièces
10535200 6000 ml Bouchon -
11921516 1000 ml Bouchon 6 pièces
12044777 2000 ml Bouchon 1 pièce
11951516 250 ml Bouchon 12 pièces
10470160 4000 ml Bouchon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11941516 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4980125
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Visualizza tutte le promozioni
Expédition estimée: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Construit en PYREX™ pour la durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Specifica
Matériau du bouchon Caoutchouc
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 114 mm
Comprend Sans bouchon
Type de goulot Col étroit
Nbre par carton 48/carton
Nb par paquet 12/boîte
Forme Conique
Surface d’écriture Oui
Graduated Oui
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) externe 67 mm
Taille du bouchon 21
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.