Learn More
Corning™ PYREX™ Fiole Erlenmeyer en verre épais à col étroit
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Caoutchouc |
| Capacité (métrique) | 2000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | Oui |
| Hauteur (métrique) | 268 mm |
| Comprend | Bouchon |
| Forme | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) externe | 160 mm |
| Afficher plus |