Learn More
Tube de distribution du gaz Pyrex™
Code produit 12547866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Porosité : 0
Porosité : 1
Porosité : 2
Porosité : 3
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12547866 Porosité : 3 2 pièces
15608166 Porosité : 2 2 pièces
12663232 Porosité : 1 2 pièces
10217634 Porosité : 0 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12547866 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3830/06M
Expédition estimée: 12-02-2027
Dispersez du gaz dans des liquides pour obtenir une taille de bulle optimale. Les tubes de distribution de gaz Pyrex™ sont disponibles dans une variété de porosités.
Dispersez du gaz dans des liquides pour obtenir une taille de bulle optimale. Les tubes de distribution de gaz Pyrex™ sont disponibles dans une variété de porosités.
  • Idéal pour la dispersion de gaz dans les liquides
  • Tube en verre borosilicaté avec cartouche frittée
  • Choix de porosités de cartouche pour une taille optimale des bulles de gaz
Spécification
Description Porosité : 3
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Longueur totale (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Pour la dispersion de gaz dans les liquides
Comprend Cartouche frittée