Learn More
Pyrex™ Tube de distribution du gaz Pyrex™
Descripción
Dispersez du gaz dans des liquides pour obtenir une taille de bulle optimale. Les tubes de distribution de gaz Pyrex™ sont disponibles dans une variété de porosités.
- Idéal pour la dispersion de gaz dans les liquides
- Tube en verre borosilicaté avec cartouche frittée
- Choix de porosités de cartouche pour une taille optimale des bulles de gaz
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Porosité : 2 |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Longueur totale (métrique) | 300 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la dispersion de gaz dans les liquides |
| Comprend | Cartouche frittée |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?