Learn More
Pyrex™ Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène
Code produit 15597700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
15597700 500 ml 5 ml 10 pièces
11373604 100 ml 1 ml 2 pièces
11363604 50 ml 1 ml 2 pièces
15567700 10 ml 0,2 ml 10 pièces
15577700 25 ml 0,5 ml 10 pièces
15587700 250 ml 2 ml 10 pièces
15507710 1000 ml 10 ml 10 pièces
15517710 2000 ml 20 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15597700 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 3211/14MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    768.02€ / 10 pièces
    Économisez 221.98€
    22% de réduction
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Base hexagonale : améliore la stabilité
  • Interchangeable : bouchon en polyéthylène
  • Classe B.
  • Conformité : ISO 4788
Spécification
Tolérance plusmn;5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 403 mm
Comprend Bouchon en PE
Balance Émail blanc
Numéro de bouchon 34/35
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 5 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée