Få mere at vide
Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène et pied détachable
Artikelnummer. 11303574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduations:
0,5 ml
1 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité (métrique) Graduations Pakningsstørrelse
11303574 50 ml 1 ml 2 pièces
10243790 100 ml 1 ml 2 pièces
11393564 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11313574 250 ml 2 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11303574 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 3215/08P
Expédition estimée: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Pied hexagonal amovible en polyéthylène :  absorbe les impacts, réduit le risque de bris et offre une grande stabilité
  • Interchangeable : bouchon en polyéthylène
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pièces de rechange : disponibles séparément
Tekniske data
Tolérance plusmn;1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 195 mm
Comprend Pied amovible, bouchon en polyéthylène
Balance Émail blanc
Numéro de bouchon 19/26
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.