Learn More
Pyrex™ Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène et pied détachable
Code produit 11313574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduations:
0,5 ml
1 ml
2 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11313574 250 ml 2 ml 2 pièces
10243790 100 ml 1 ml 2 pièces
11393564 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11303574 50 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11313574 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 3215/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    61.83€ / 2 pièces
    Économisez 31.62€
    33% de réduction
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
  • Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
  • Pied hexagonal amovible en polyéthylène :  absorbe les impacts, réduit le risque de bris et offre une grande stabilité
  • Interchangeable : bouchon en polyéthylène
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Pièces de rechange : disponibles séparément
Spécification
Tolérance plusmn;2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 320 mm
Comprend Pied amovible, bouchon en polyéthylène
Balance Émail blanc
Numéro de bouchon 29/32
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 2 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée