Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène et pied détachable
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE et pied amovible est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Pied hexagonal amovible en polyéthylène : absorbe les impacts, réduit le risque de bris et offre une grande stabilité
- Interchangeable : bouchon en polyéthylène
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pièces de rechange : disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Blanc |
| Forme | Rond |
| Type | Bouteille graduée |
| Tolérance | plusmn;0,5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Hauteur (métrique) | 175 mm |
| Afficher plus |