Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Code produit 12612042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
12612042 250 ml 5 ml 2 pièces
12632042 1000 ml 20 ml 2 pièces
12602042 100 ml 2 ml 2 pièces
12682032 25 ml 1 ml 2 pièces
12622042 500 ml 10 ml 2 pièces
12692032 50 ml 1 ml 2 pièces
12672032 10 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12612042 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3285250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offr
  • La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
  • La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
  • Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
  • Classe B.
  • Conformes à la norme ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance plusmn;2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Espaces confinés
Hauteur (métrique) 199 mm
Balance Émail bleu
Graduations 5 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée