Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Code produit. 12622042
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 12622042
Marque: Pyrex 3285500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offre une résistance chimique supérieure.
  • La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
  • La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
  • Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
  • Classe B.
  • Conformes à la norme ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type Bouteille graduée
Tolérance plusmn;5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Espaces confinés
Hauteur (métrique) 254 mm
Balance Émail bleu
Graduations 10 ml