Learn More
Éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme basse
Code produit 12682032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
12682032 25 ml 1 ml 2 pièces
12632042 1000 ml 20 ml 2 pièces
12602042 100 ml 2 ml 2 pièces
12612042 250 ml 5 ml 2 pièces
12622042 500 ml 10 ml 2 pièces
12692032 50 ml 1 ml 2 pièces
12672032 10 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12682032 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 328525
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté de forme basse Pyrex™ sont idéales pour une utilisation sous les hottes filtrantes et dans les espaces confinés. Le verre borosilicaté offr
  • La base hexagonale et la forme basse offrent une grande stabilité
  • La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
  • Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
  • Classe B.
  • Conformes à la norme ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance plusmn;0,5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (application) Espaces confinés
Hauteur (métrique) 118 mm
Balance Émail bleu
Graduations 1 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée