Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec gradations blanches
Code produit 11323564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
11323564 1000 ml 10 ml 2 pièces
11313564 100 ml 1 ml 2 pièces
11383554 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11333564 2000 ml 20 ml 1 pièce
10365380 250 ml 2 ml 2 pièces
11393554 25 ml 0,5 ml 2 pièces
10203640 500 ml 5 ml 2 pièces
11303564 50 ml 1 ml 2 pièces
15557700 5 ml 0,1 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11323564 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3200/16MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.84€
    78.59€ / 2 pièces
    Économisez 65.25€
    45% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées pour des tolérances de classe B. Les éprouvettes en verre Pyrex à graduations blanches possèdent un pied hexagonal robuste.
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fabriquée pour des tolérances de classe B
  • Pied hexagonal robuste
  • Graduations en émail blanc qui restent visibles lors de l’utilisation de solutions de couleur foncée
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tolérance plusmn;10 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 1000 ml
Hauteur (métrique) 465 mm
Balance Émail blanc
Graduations 10 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée