Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec gradations blanches
Code produit 15557700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
15557700 5 ml 0,1 mL 10 pièces
11323564 1000 ml 10 ml 2 pièces
11313564 100 ml 1 ml 2 pièces
11383554 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11333564 2000 ml 20 ml 1 pièce
10365380 250 ml 2 ml 2 pièces
11393554 25 ml 0,5 ml 2 pièces
10203640 500 ml 5 ml 2 pièces
11303564 50 ml 1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15557700 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3200/02MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    138.10€ / 10 pièces
    Économisez 40.90€
    22% de réduction
Expédition estimée: 12-04-2027
Fabriquées pour des tolérances de classe B. Les éprouvettes en verre Pyrex à graduations blanches possèdent un pied hexagonal robuste.
  • Conformes à la norme ISO 4788
  • Fabriquée pour des tolérances de classe B
  • Pied hexagonal robuste
  • Graduations en émail blanc qui restent visibles lors de l’utilisation de solutions de couleur foncée
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
Spécification
Tolérance plusmn;0,1 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 5 ml
Hauteur (métrique) 115 mm
Balance Émail blanc
Graduations 0,1 mL
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Blanc
Forme Rond
Type de produit Bouteille graduée