Learn More
Éprouvettes graduées en verre borosilicaté PYREX™
Code produit 12672042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12672042 500 ml 5 ml 2 pièces
12682042 1000 ml 10 ml 2 pièces
12652042 100 ml 1 ml 2 pièces
10043927 250 ml 2 ml 2 pièces
12642042 50 ml 1 ml 2 pièces
15527710 2000 ml 20 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12672042 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3280500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.20€
    177.32€ / 2 pièces
    Économisez 211.88€
    54% de réduction
En stock
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes en verre borosilicaté Pyrex™ de forme haute offrent une résistance chimique supérieure.
  • Base hexagonale pour une grande stabilité
  • La fabrication à usage intensif augmente la résistance mécanique et réduit le risque de bris (baisse des coûts et amélioration de la sécurité de l’utilisateur)
  • Le rebord fortement perlé et le bec verseur permettent une distribution facile et propre
  • Classe B.
  • Conformes à la norme ISO 4788
Specifications
Tolérance plusmn;5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 365 mm
Balance Émail bleu
Graduations 5 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Type de produit Bouteille graduée