Learn More
Éprouvette graduée en verre Pyrex™, classe A
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. Les éprouvettes en verre Pyrex™ de classe A portent des graduations en émail blanc pour garantir la parfaite visibilité des liquides, quelle que soit leur couleur. Dotée d’un socle hexagonal, les éprouvettes robustes sont disponibles en plusieurs volumes.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages blancs en céramique, diverses capacités disponibles
- Classe A : certifié conforme aux réglementations allemandes relatives à l’étalonnage et porte le symbole de conformité "H"
- Certificat de lot : porte un numéro de série individuel à des fins de traçabilité conformément aux normes nationales
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Blanc |
| Type | Bouteille graduée |
| Tolérance | plusmn;5 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Classe | Classe A |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Hauteur (métrique) | 465 mm |
| Balance | Émail blanc |
| Afficher plus |