Learn More
Flacons rotatifs en verre Pyrex™
Code produit 10467790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
284 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10467790 284 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467790 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1528/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    399.47€ / 2 pièces
    Économisez 155.53€
    28% de réduction
Expédition estimée: 04-05-2027
Idéal pour le travail de culture cellulaire
  • Idéal pour le travail de culture cellulaire
  • Verre borosilicaté Pyrex™, spécialement sélectionné pour la finition des surfaces et la clarté optique
  • Col large pour une récolte aisée des cellules
  • Bouchon à vis en polypropylène non toxique
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Convient aux appareils à rouleaux standard
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour le travail de culture
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2/boîte
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 284 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 110 mm
Type de bouchon Bouchon à vis