Learn More
Corning™ PYREX™ Bouchon à vis GL45 avec joint d'étanchéité
Code produit 17223484 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du bouchon:
PBT
Polypropylène
Couleur de bouchon:
Orange
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du bouchon Couleur de bouchon Conditionnement
17223484 PBT Rouge 10 pièces
11941831 Polypropylène Orange 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17223484 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 139545HTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    109.75€ / 10 pièces
    Économisez 8.25€
    6% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
Bouchons non stériles, réutilisables
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon PBT
Couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Flacons Erlenmeyer gradués et flacons de culture
Nbre par carton 10/carton
Nb par paquet 10/boîte
Type de produit Bouchon
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 356°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 180°C
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Température élevée