Learn More
Tubes à essai à paroi épaisse Pyrex™
Description
- Conformes à la norme ISO 4142
- Tubes à essai sans bord avec une paroi épaisse pour fournir une résistance mécanique supplémentaire
- Une construction robuste réduit les risques de casse : – Réduction des coûts de remplacement – Sécurité accrue pour les utilisateurs
- Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 100/Bte |
| Type de produit | Tube à essai |