Learn More
Entonnoir de filtration à vide de Hirsch Pyrex™ avec disque en verre fritté
Code produit 11343674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
3, 16 à 40 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11343674 3, 16 à 40 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11343674 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3766/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.20€
    73.78€ / 1 pièces
    Économisez 5.42€
    6% de réduction
En stock
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance élevée aux agressions chimiques. L’entonnoir de filtration sous vide Hirsch en Pyrex™ à disque en verre fritté est idéal pour la filtration des semi-micro quantités de substances et ne nécessite pas de filtres en papier.
  • Entonnoir de filtration sous vide Hirsch à disque en verre fritté
  • Fabriqué en verre borosilicaté Pyrex™ pour une résistance élevée aux attaques chimiques
  • Idéal pour le filtrage de semi-micro quantités de matériaux
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 35 mm
Matériau Verre borosilicaté
Taille du cône 14/23
À utiliser avec (application) Pour le filtrage de semi-micro quantités de matériau
Diamètre (métrique) du disque 12mm
Comprend Disque en verre fritté
Porosité 3, 16 à 40 μm
Type de produit Entonnoir de filtration