Learn More
Pyrex™ Boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12023333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Hauteur (métrique):
20 mm
30 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12023333 75 mm 20 mm 10 pièces
12013333 55 mm 20 mm 10 pièces
12033333 94 mm 20 mm 10 pièces
12043333 114 mm 20 mm 10 pièces
11333704 143 mm 30 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12023333 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1480/06D
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™ constituent un choix fiable pour la culture de bactéries ou de champignons dans des conditions de laboratoire.
  • Spécialement formées pour garantir une épaisseur de paroi uniforme et des performances optiques homogènes
  • Autoclavables
  • Le couvercle hermétique protège l’environnement propre
Tekniske data
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Verre borosilicate
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.