Learn More
Boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12043333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
75 mm
94 mm
114 mm
143 mm
Hauteur (métrique):
20 mm
30 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12043333 114 mm 20 mm 10 pièces
12013333 55 mm 20 mm 10 pièces
12023333 75 mm 20 mm 10 pièces
12033333 94 mm 20 mm 10 pièces
11333704 143 mm 30 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12043333 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 1480/10D
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté Pyrex™ pour une excellente résistance chimique et thermique. Les boîtes de Petri en verre borosilicaté Pyrex™ constituent un choix fiable pour la culture de bactéries ou de champignons dans des conditions de laboratoire.
  • Spécialement formées pour garantir une épaisseur de paroi uniforme et des performances optiques homogènes
  • Autoclavables
  • Le couvercle hermétique protège l’environnement propre
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Verre borosilicate
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 114 mm