Learn More
Pyrex Labware™ Dessiccateur à vide en verre borosilicaté
Code produit 12486947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
85 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12486947 85 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12486947 Fournisseur Pyrex Labware™ Code fournisseur 1593/02D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    260.44€ / 1 pièces
    Économisez 37.56€
    12% de réduction
En stock
Dessiccateur en verre borosilicaté robuste et transparent conçu pour être utilisé sous vide. Le dessiccateur à vide en verre borosilicaté Pyrex Labware™ comprend un rebord interne pour le positionnement des plaques métalliques.
  • Conçu pour une utilisation sous vide
  • Structure robuste en verre borosilicaté
  • Brides en verre rodé
  • Le couvercle est équipé d’une prise 24/29 pour accepter les robinets d’arrêt du dessiccateur
  • Les plaques sont positionnées sur un rebord interne à l’intérieur de la base
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Couvercle avec prise 24/29
Hauteur (métrique) 85 mm
Diamètre (métrique) de la plaque 150 mm
Diamètre (métrique) interne 170 mm