Learn More
Burette en verre borosilicaté classe AS Pyrex™
Code produit 11327964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11327964 100 ml 1 pièce
11397954 10 ml 1 pièce
11307964 25 ml 1 pièce
11317964 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11327964 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3295/18AS
Expédition estimée: 28-01-2027
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions foncées.
Fabriquée à partir d’une tubulure (en verre borosilicaté) de haute précision et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe AS comprend une clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm. Les graduations en émail blanc offrent une meilleure visibilité en présence de solutions de couleur foncée.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée (verre borosilicaté) offrant une grande précision
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • Graduations en émail blanc pour une meilleure visibilité en présence de solutions foncées
  • Clé en PTFE interchangeable sans graisse avec alésage 1,5 mm
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Longueur (métrique) 870 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,02 mL
Comprend Robinet d’arrêt à clé en PTFE
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0.1 ml
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385