Learn More
Pyrex™ Labware Classe AS Verre borosilicate Buret Works certifié
Code produit 12493471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12493471 100 ml 1 pièce
12473471 25 ml 1 pièce
12463471 10 ml 1 pièce
12483471 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12493471 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3295/28ASWC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    63.56€ / 1 pièces
    Économisez 79.44€
    55% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision. Pyrex™ Labware Classe AS Chaque burette en verre borosilicaté certifiée est testée individuellement et fournie avec un certificat indiquant le volume exact distribué en trois points.
Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision. Pyrex™ Labware Classe AS Le verre de borosilicate Buret Works Certifié est testé individuellement et fourni avec un certificat indiquant le volume exact distribué à trois points sur t
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Testées individuellement et fournies avec un certificat indiquant le volume exact distribué à trois points sur l’échelle
  • Le numéro de série et le certificat individuel assurent la traçabilité complète selon les normes nationales
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • Fabriquée à partir d’une tubulure calibrée en verre borosilicaté offrant une grande précision
  • Clé en PTFE à alésage 1,5 mm ne nécessitant aucune lubrification
  • Graduations en émail blanc
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Longueur (métrique) 870 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,2 ml
Comprend Clé de robinet d’arrêt en PTFE
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385