Learn More
Burette Schellbach en verre borosilicaté classe AS Pyrex™ avec clé en verre
Code produit 11941025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduations:
0,05 mL
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11941025 50 ml 0,1 mL 1 pièce
12134242 10 ml 0,05 mL 1 pièce
12164242 25 ml 0,05 mL 1 pièce
11991025 25 ml 0,1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11941025 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 492148
Expédition estimée: 05-11-2026
Fabriqué en verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 385 normes. Pyrex™ Labware Classe AS Verre borosilicaté Schellbach La burette avec clé en verre comporte une bande blanche verticale et un ruban bleu central pour faciliter la précision.
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Graduations et inscriptions en émail bleu
  • Tube de burette Schellbach avec bande blanche verticale et ruban bleu central : facilite la lecture précise du ménisque ; la position exacte du ménisque est clairement définie lorsque le ruban bleu se divise en une bande large et étroite
  • Avec entonnoir pour faciliter et sécuriser le remplissage
  • Chaque burette a un temps d’attente de +30 s avant que la lecture finale puisse être prise
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques
  • Avec une clé en verre à alésage de 2 mm interchangeable
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Clé en verre à alésage de 2 mm interchangeable
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt Verre
Tolérance ±0,05 mL
Type Schellbach Buret
Class Classe AS
Certifications/Conformité ISO 385