Learn More
Burette en verre borosilicaté classe B Pyrex™ avec clé en PTFE
Code produit 12164222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12164222 25 ml 1 pièce
12114232 100 ml 1 pièce
12134222 10 ml 1 pièce
12184222 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12164222 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 3295/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.51€
    38.77€ / 1 pièces
    Économisez 15.74€
    28% de réduction
En stock
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques et conforme aux normes ISO 385. La burette en verre borosilicaté Pyrex™ de classe B avec clé en PTFE comprend des graduations en émail blanc pour une bonne visibilité des solutions de couleur fo
  • Conformes à la norme ISO 385
  • Équipé de clés en PTFE interchangeables pour des performances sans graisse, avec alésage de 1,5 mm
  • Graduations en émail blanc pour une bonne visibilité des solutions de couleur foncée
  • En verre borosilicaté pour une meilleure résistance chimique
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 820 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Robinet d’arrêt à clé en PTFE
Balance Blanc
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette
Class Classe B.
Certifications/Conformité ISO 385